Print…
(R)-(+)-α-Metilbenzilamina 99+%, (99% ee)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: (R)-(+)-1-Feniletilamina
151820250 151821000 151825000
ACRO151820250EA 46.2 EUR
ACRO151820250 ACRO151821000 ACRO151825000
(R)-(+)-α-Metilbenzilamina 99+%, (99% ee)
(R)-(+)-α-Metilbenzilamina
Fórmula: C₈H₁₁N
Ponto de ebulição: 184…186 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –10 °C
Densidade: 0,95 g/cm³
Ponto de Inflamação: 75 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064405
Número CAS: 3886-69-9
EINECS: 223-423-4
UN: 2922
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06106
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Enantiomeric excess ≥98.5 % (GC)
Specific optical rotation (20°C, 589 nm) +37° (neat), (20°C, 589 nm) typically +39°
Titration with HClO4 ≥98.0 %