Print…
(S)-(-)-3-Butyne-2-ol 95%, 98% ee
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
362410010 362410050
ACRO362410010EA 78.5 EUR
ACRO362410010 ACRO362410050
(S)-(-)-3-Butyne-2-ol 95%, 98% ee
(S)-(-)-3-Butyne-2-ol
Fórmula: C₄H₆O
Ponto de Inflamação: 26 °C
Número MDL : MFCD00190166
Número CAS: 2914-69-4
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)