(R)-(+)-3-Butyne-2-ol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
(R)-(+)-But-3-yn-2-ol, (R)-But-3-yn-2-ol, (R)-(+)-3-Hydroxy-1-butyne
L18880.03
L18880.06
L18880.MD
L18880.03EA
149
EUR
L18880.03
L18880.06
L18880.MD
(R)-(+)-3-Butyne-2-ol ≥99%
(R)-(+)-3-Butyne-2-ol
Purity: 99%
CAS No.: 42969-65-3
Molecular Formula: C4H6O
Formula Weight: 70.09
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.4260
Boiling Point: 108-109°
Beilstein Reference: 3587272
Optical Rotation: +47° (neat)
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00211237
Fórmula:
C₄H₆O Peso Molecular: 70.09 g/mol Ponto de ebulição: 108…109 °C Densidade: 0.891 Ponto de Inflamação: 28 °C (82 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00211237 Número CAS: 42969-65-3 UN: 2929 ADR: 6.1 II |