Print…
(R)-(+)-3-Butyne-2-ol 98%, 98% ee
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
366300010 366300050
ACRO366300010EA 110 EUR
ACRO366300010 ACRO366300050
(R)-(+)-3-Butyne-2-ol 98%, 98% ee
(R)-(+)-3-Butyne-2-ol
Fórmula: C₄H₆O
Ponto de ebulição: 108…111 °C
Densidade: 0,89 g/cm³
Ponto de Inflamação: 6 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00211237
Número CAS: 42969-65-3
UN: 2929
ADR: 6.1,II