Print…
(S)-(+)-4-Penten-2-ol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (S)-(+)-1-Penten-4-ol, (S)-(+)-Allyl methyl carbinol, (S)-Pent-4-en-2-ol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
558028-1G 558028-5G
SIAL558028-1GEA 224 EUR
SIAL558028-1G SIAL558028-5G
(S)-(+)-4-Penten-2-ol, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-4-Penten-2-ol
Fórmula: C₅H₁₀O
Peso Molecular: 86.13 g/mol
Número MDL : MFCD03427200
Número CAS: 55563-79-6
UN: 1987
ADR: 3 III