(S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L08748.03
L08748.MD
L08748.03EA
92.7
EUR
L08748.03
L08748.MD
(S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid ≥99%
(S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid
Purity: 99%
CAS No.: 26164-26-1
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 63-68°
Boiling Point: 164-166°/18mm
MDL No.: MFCD00064216
Fórmula:
C₉H₁₀O₃ Ponto de ebulição: 164…166 °C (18 mmHg) Ponto de Fusão: 63…68 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064216 Número CAS: 26164-26-1 EINECS: 247-492-5 |