Print…
L(-)-Tirosina ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: L-Tyrosine, (S)-(-)-Tyrosine, Tyrosine, H-Tyr-OH
A11141.0B A11141.18 A11141.22 A11141.30
A11141.0BEA 339 EUR
A11141.0B A11141.18 A11141.22 A11141.30
L(-)-Tirosina ≥99%
L(-)-Tirosina
Purity: 99% CAS No.: 60-18-4 Molecular Formula: C9H11NO3 Formula Weight: 181.19 Physical Form: Cryst powder Density: 1.46 Appearance: White Melting Point: 300° Beilstein Reference: 392441 Merck Reference: 14,9839 Optical Rotation: -11° (c=4 in 1N HCl) MDL No.: MFCD00002606
Fórmula: C₉H₁₁NO₃
Ponto de ebulição: 351 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: >300 °C
Densidade: 1,46
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002606
Número CAS: 60-18-4
EINECS: 200-460-4
Merck Index: 14,9839