Print…
D-(+)-Tyrosine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: H-D-Tyr-OH
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
855456-500MG 855456-5G
SIAL855456-500MGEA 37.5 EUR
SIAL855456-500MG SIAL855456-5G
D-(+)-Tyrosine, Sigma-Aldrich®
D-(+)-Tyrosine
Fórmula: C₉H₁₁NO₃
Ponto de ebulição: 351 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 285 °C
Número MDL : MFCD00063073
Número CAS: 556-02-5
EINECS: 209-112-6
Merck Index: 12,09970