D-(+)-Tyrosine ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
H-D-Tyr-OH
A17709.03
A17709.06
A17709.14
A17709.03EA
33.6
EUR
A17709.03
A17709.06
A17709.14
D-(+)-Tyrosine ≥99%
D-(+)-Tyrosine
Purity: 99%
CAS No.: 556-02-5
Molecular Formula: C9H11NO3
Formula Weight: 181.19
Melting Point: 310-314°
Beilstein Reference: 2212157
Merck Reference: 14,9839
Optical Rotation: +11° (c=4 in 1N HCl)
MDL No.: MFCD00063073
Fórmula:
C₉H₁₁NO₃ Peso Molecular: 181.19 g/mol Ponto de ebulição: 351 Ponto de Fusão: 310…314 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00063073 Número CAS: 556-02-5 EINECS: 209-112-6 Merck Index: 12,09970 |