Acido (S)-(+)-2-Fenilbutírico ≥70%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99%
CAS No.: 4286-15-1
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Flash Point:
Fórmula:
C₁₀H₁₂O₂ Ponto de ebulição: 270…272 °C Densidade: 1,055 Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00063164 Número CAS: 4286-15-1 |