Print…
(R)-(-)-2-Phenylbutyric acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L09464.03 L09464.06
L09464.03EA 118 EUR
L09464.03 L09464.06
(R)-(-)-2-Phenylbutyric acid ≥99%
(R)-(-)-2-Phenylbutyric acid
Purity: 99% CAS No.: 938-79-4 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5150 Boiling Point: 270-272° Beilstein Reference: 2327346 Optical Rotation: -100° (c=5 in toluene) MDL No.: MFCD00063165
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 270…272 °C
Densidade: 1,055
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063165
Número CAS: 938-79-4