Print…
L(-)-Triptofano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
93659-10G 93659-250G 93659-50G
SIAL93659-10GEA 109 EUR
SIAL93659-10G SIAL93659-250G SIAL93659-50G
L(-)-Triptofano, Sigma-Aldrich®
L(-)-Triptofano
Fórmula: C₁₁H₁₂N₂O₂
Ponto de Fusão: 290 °C
Densidade: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064340
Número CAS: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Merck Index: 12,09929