Print…
L(-)-Triptofano, Millipore®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.08374.0010 1.08374.0100 1.08374.0500 1.08374.9010
1.08374.0010EA 52.7 EUR
1.08374.0010 1.08374.0100 1.08374.0500 1.08374.9010
L(-)-Triptofano, Millipore®
L(-)-Triptofano
Fórmula: C₁₁H₁₂N₂O₂
Ponto de Fusão: 290 °C
Densidade: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064340
Número CAS: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Merck Index: 12,09929