L(-)-Triptofano
Fornecedor: PanReac AppliChem
A1645.0500
A1645.1000
A1645.0500EA
1010
EUR
A1645.0500
A1645.1000
L(-)-Triptofano
L(-)-Triptofano
Fórmula:
C₁₁H₁₂N₂O₂ Ponto de Fusão: 290 °C Densidade: 1,34 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064340 Número CAS: 73-22-3 EINECS: 200-795-6 Merck Index: 12,09929 |