Print…
L(-)-Triptofano ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A10230.14 A10230.22 A10230.36
A10230.14EA 54.4 EUR
A10230.14 A10230.22 A10230.36
L(-)-Triptofano ≥99%
L(-)-Triptofano
Purity: 99% CAS No.: 73-22-3 Molecular Formula: C11H12N2O2 Formula Weight: 204.23 Melting Point: 280° 285° Beilstein Reference: 86197 Merck Reference: 14,9797 Optical Rotation: -31° (c=1 in water) MDL No.: MFCD00064340
Fórmula: C₁₁H₁₂N₂O₂
Ponto de Fusão: 280…285 °C
Densidade: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064340
Número CAS: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Merck Index: 14,9797