Print…
D-(+)-Tryptophan, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
T9753-100G T9753-25G T9753-5G
SIALT9753-100GEA 973 EUR
SIALT9753-100G SIALT9753-25G SIALT9753-5G
D-(+)-Tryptophan, Sigma-Aldrich®
D-(+)-Tryptophan
Fórmula: C₁₁H₁₂N₂O₂
Ponto de Fusão: 280…283 °C
Número MDL : MFCD00005647
Número CAS: 153-94-6
EINECS: 205-819-9
Merck Index: 14,09797