Print…
D(+)-Tryptophan ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: H-D-Trp-OH
A18426.06 A18426.14 A18426.22
A18426.06EA 43.4 EUR
A18426.06 A18426.14 A18426.22
D(+)-Tryptophan ≥99%
D-(+)-Tryptophan
Purity: 99% CAS No.: 153-94-6 Molecular Formula: C11H12N2O2 Formula Weight: 204.23 Melting Point: 273° dec. Beilstein Reference: 86198
Fórmula: C₁₁H₁₂N₂O₂
Ponto de Fusão: 273 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064339
Número CAS: 153-94-6
EINECS: 205-819-9
Merck Index: 14,09797