(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 97%
CAS No.: 2026-48-4
Molecular Formula: C5H13NO
Formula Weight: 103.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.4548
Melting Point: 30-35°
Boiling Point: 80-81°/8mm
Beilstein Reference: 1719137
Optical Rotation: +17° (c=10 in ethanol)
MDL No.: MFCD00064296
Fórmula:
C₅H₁₃NO Ponto de ebulição: 80…81 °C (8 mmHg) Ponto de Fusão: 30…35 °C Densidade: 0,926 Ponto de Inflamação: 78 °C (172 °F) |
Número MDL :
MFCD00064296 Número CAS: 2026-48-4 EINECS: 217-975-5 |