Print…
L(+)-Leucina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
L8912-100G L8912-10MG L8912-1KG L8912-25G
SIALL8912-100GEA 262 EUR
SIALL8912-100G SIALL8912-10MG SIALL8912-1KG SIALL8912-25G
L(+)-Leucina, Sigma-Aldrich®
L(+)-Leucina
Fórmula: C₆H₁₃NO₂
Ponto de Fusão: 300 °C
Densidade: 1,165 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002617
Número CAS: 61-90-5
EINECS: 200-522-0
Merck Index: 14,05451