Print…
L(+)-Leucina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (S)-(+)-Leucine, Leu, H-Leu-OH, Leucine, L-Leucine
61819-100G 61819-25G
SIAL61819-100GEA 288 EUR
SIAL61819-100G SIAL61819-25G
L(+)-Leucina, Sigma-Aldrich®
L(+)-Leucina
Fórmula: C₆H₁₃NO₂
Peso Molecular: 131.17 g/mol
Ponto de Fusão: 300
Densidade: 1.165 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002617
Número CAS: 61-90-5
EINECS: 200-522-0
Merck Index: 14,05451