Print…
L-Leucine, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP adequado para uso como excipiente, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinônimos: (S)-(+)-Leucine, Leu, H-Leu-OH, Leucine, L-Leucine
1.05020.1000 1.05020.9010
1.05020.1000EA 1970 EUR
1.05020.1000 1.05020.9010
L-Leucine, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP adequado para uso como excipiente, SAFC®
L(+)-Leucina
Fórmula: C₆H₁₃NO₂
Peso Molecular: 131.17 g/mol
Ponto de Fusão: 300
Densidade: 1.165 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002617
Número CAS: 61-90-5
EINECS: 200-522-0
Merck Index: 14,05451