Print…
L(+)-Valina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: H-Val-OH, Valine, (S)-(+)-Valine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
V0513-25G V0513-100G V0513-10MG V0513-1KG
SIALV0513-25GEA 103 EUR
SIALV0513-25G SIALV0513-100G SIALV0513-10MG SIALV0513-1KG
L(+)-Valina, Sigma-Aldrich®
L(+)-Valina
Fórmula: C₅H₁₁NO₂
Peso Molecular: 117.15 g/mol
Ponto de ebulição: 217
Ponto de Fusão: 86
Densidade: 1.284 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064220
Número CAS: 72-18-4
EINECS: 200-773-6
Merck Index: 13,09458