Print…
L(+)-Valina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: H-Val-OH, Valine, (S)-(+)-Valine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
V0500-100G V0500-1G V0500-1KG V0500-25G V0500-500G
SIALV0500-100GEA 155 EUR
SIALV0500-100G SIALV0500-1G SIALV0500-1KG SIALV0500-25G SIALV0500-500G
L(+)-Valina, Sigma-Aldrich®
L(+)-Valina
Fórmula: C₅H₁₁NO₂
Peso Molecular: 117.15 g/mol
Ponto de ebulição: 217
Ponto de Fusão: 86
Densidade: 1.284 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064220
Número CAS: 72-18-4
EINECS: 200-773-6
Merck Index: 13,09458