Print…
L(+)-Valina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: H-Val-OH, Valine, (S)-(+)-Valine
94619-100G 94619-25G
SIAL94619-100GEA 255 EUR
SIAL94619-100G SIAL94619-25G
L(+)-Valina, Sigma-Aldrich®
L(+)-Valina
Fórmula: C₅H₁₁NO₂
Peso Molecular: 117.15 g/mol
Ponto de ebulição: 217
Ponto de Fusão: 86
Densidade: 1.284 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064220
Número CAS: 72-18-4
EINECS: 200-773-6
Merck Index: 13,09458