Print…
L(+)-Valina para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: H-Val-OH, Valine, (S)-(+)-Valine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.16006.0025 8.16006.0100
8.16006.0025EA 30.1 EUR
8.16006.0025 8.16006.0100
L(+)-Valina para síntese, Sigma-Aldrich®
L(+)-Valina
Fórmula: C₅H₁₁NO₂
Peso Molecular: 117.15 g/mol
Ponto de ebulição: 217
Ponto de Fusão: 86
Densidade: 1.284 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064220
Número CAS: 72-18-4
EINECS: 200-773-6
Merck Index: 13,09458
Encomendar
Solubility 85 g/l (20 °C)
Melting Point 315 °C
Molar Mass 117.15 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Density 1.23 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 6.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)