Print…
L(+)-Valina, Millipore®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: H-Val-OH, Valine, (S)-(+)-Valine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.08495.0025 1.08495.0100 1.08495.9010
1.08495.0025EA 50.6 EUR
1.08495.0025 1.08495.0100 1.08495.9010
L(+)-Valina, Millipore®
L(+)-Valina
Fórmula: C₅H₁₁NO₂
Peso Molecular: 117.15 g/mol
Ponto de ebulição: 217
Ponto de Fusão: 86
Densidade: 1.284 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064220
Número CAS: 72-18-4
EINECS: 200-773-6
Merck Index: 13,09458
Encomendar
Ammonium (NH4) 0.01% max.
Foreign Amino Acids 0.3% max.
Heavy Metals (as Pb) 0.001% max.
Melting Point 315°C