L(+)-Valina ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
H-Val-OH, Valine, (S)-(+)-Valine
A12720.14
A12720.22
A12720.36
A12720.14EA
39.8
EUR
A12720.14
A12720.22
A12720.36
L(+)-Valina ≥99%
L(+)-Valina
Purity: 99%
CAS No.: 72-18-4
Molecular Formula: C5H11NO2
Formula Weight: 117.15
Odour: Odourless
Melting Point: ca 315°
Beilstein Reference: 1721136
Merck Reference: 14,9909
Optical Rotation: +27° (c=5 in 5N HCl)
MDL No.: MFCD00064220
Fórmula:
C₅H₁₁NO₂ Peso Molecular: 117.15 g/mol Ponto de ebulição: 217 Ponto de Fusão: ∼ 315 °C Densidade: 1.23 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064220 Número CAS: 72-18-4 EINECS: 200-773-6 Merck Index: 13,09458 |