Print…
L(+)-Isoleucina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: L-Isoleucine, (2S,3S)-(+)-Isoleucine, H-Ile-OH
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W527602-100G W527602-1KG
SIALW527602-100GEA 124 EUR
SIALW527602-100G SIALW527602-1KG
L(+)-Isoleucina, Sigma-Aldrich®
L(+)-Isoleucina
Fórmula: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Peso Molecular: 131.17 g/mol
Ponto de Fusão: 279…280 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064222
Número CAS: 73-32-5
EINECS: 200-798-2
Merck Index: 14,05179