Print…
L(+)-Isoleucina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: L-Isoleucine, (2S,3S)-(+)-Isoleucine, H-Ile-OH
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
I2752-100G I2752-10G I2752-1G I2752-1KG I2752-25G I2752-5G
SIALI2752-100GEA 445 EUR
SIALI2752-100G SIALI2752-10G SIALI2752-1G SIALI2752-1KG SIALI2752-25G SIALI2752-5G
L(+)-Isoleucina, Sigma-Aldrich®
L(+)-Isoleucina
Fórmula: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Peso Molecular: 131.17 g/mol
Ponto de Fusão: 279…280 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064222
Número CAS: 73-32-5
EINECS: 200-798-2
Merck Index: 14,05179