Print…
L(+)-Isoleucina, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP suitable for use as excipient, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinônimos: L-Isoleucine, (2S,3S)-(+)-Isoleucine, H-Ile-OH
1.05357.9010 1.05357.1000
1.05357.9010EA 0 EUR
1.05357.9010 1.05357.1000
L(+)-Isoleucina, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP suitable for use as excipient, SAFC®
L(+)-Isoleucina
Fórmula: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Peso Molecular: 131.17 g/mol
Ponto de Fusão: 279…280 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064222
Número CAS: 73-32-5
EINECS: 200-798-2
Merck Index: 14,05179