L(+)-Isoleucina ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
L-Isoleucine, (2S,3S)-(+)-Isoleucine, H-Ile-OH
A13699.09
A13699.18
A13699.22
A13699.30
A13699.09EA
36.2
EUR
A13699.09
A13699.18
A13699.22
A13699.30
L(+)-Isoleucina ≥99%
L(+)-Isoleucina
Purity: 99%
CAS No.: 73-32-5
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.18
Melting Point: ca 287° dec.
Beilstein Reference: 1721792
Merck Reference: 14,5179
Optical Rotation: +40° (c=5 in 5N HCl)
MDL No.: MFCD00064222
Fórmula:
H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH Peso Molecular: 131.17 g/mol Ponto de Fusão: ∼ 287 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064222 Número CAS: 73-32-5 EINECS: 200-798-2 Merck Index: 14,5179 |