Print…
L(+)-allo-Isoleucine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (2S,3R)-(+)-allo-Isoleucine, L-Alloisoleucine, (2S,3R)-2-Amino-3-methylpentanoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
I8754-100MG I8754-1G I8754-25MG
SIALI8754-100MGEA 349 EUR
SIALI8754-100MG SIALI8754-1G SIALI8754-25MG
L(+)-allo-Isoleucine, Sigma-Aldrich®
L(+)-allo-Isoleucine
Fórmula: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Peso Molecular: 131.17 g/mol
Número MDL : MFCD00066446
Número CAS: 1509-34-8
EINECS: 216-142-3