Print…
D(-)-Isoleucine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (2R,3R)-(-)-Isoleucine, H-D-Ile-OH
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
I7634-1G I7634-250MG
SIALI7634-1GEA 1600 EUR
SIALI7634-1G SIALI7634-250MG
D(-)-Isoleucine, Sigma-Aldrich®
D-(-)-Isoleucine
Fórmula: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Peso Molecular: 131.17 g/mol
Ponto de ebulição: 235
Ponto de Fusão: 98
Densidade: 1.224 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00064221
Número CAS: 319-78-8
EINECS: 206-269-2