Print…
D(-)-Isoleucine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: (2R,3R)-(-)-Isoleucine, H-D-Ile-OH
H27488.03 H27488.MD
H27488.03EA 524 EUR
H27488.03 H27488.MD
D(-)-Isoleucine ≥98%
D-(-)-Isoleucine
Purity: 98% CAS No.: 319-78-8 Molecular Formula: C6H13NO2 Formula Weight: 131.18 Melting Point: 265° subl. Optical Rotation: -40° (c=5 in 5N HCl)
Fórmula: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Peso Molecular: 131.17 g/mol
Ponto de ebulição: 235
Ponto de Fusão: 265 °C (sublimação)
Densidade: 1.224 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064221
Número CAS: 319-78-8
EINECS: 206-269-2