Print…
(S)-(+)-2-Methylbutyric acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
245526-1G 245526-5G
SIAL245526-1GEA 137 EUR
SIAL245526-1G SIAL245526-5G
(S)-(+)-2-Methylbutyric acid, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2-Methylbutyric acid
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 78 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,9419 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00063166
Número CAS: 1730-91-2
UN: 3265
ADR: 8,II