Print…
(S)-(+)-2-Methylbutyric acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
224190010 224190050 224190250
ACRO224190010EA 89.8 EUR
ACRO224190010 ACRO224190050 ACRO224190250
(S)-(+)-2-Methylbutyric acid 98%
(S)-(+)-2-Methylbutyric acid
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 78 °C (15 mmHg)
Densidade: 0,938 g/cm³
Ponto de Inflamação: 73 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00063166
Número CAS: 1730-91-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +16° to +20° (20°C, 589 nm) (neat)