Print…
(S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
250023-1G 250023-5G
SIAL250023-1GEA 114 EUR
SIAL250023-1G SIAL250023-5G
(S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane
Fórmula: C₅H₁₁Br
Ponto de ebulição: 122…123 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,221 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00078662
Número CAS: 534-00-9
EINECS: 208-583-5
UN: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 12,00642