Print…
D(-)-Sorbitol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W302902-10KG-K W302902-1KG-K W302902-25KG-K
SIALW302902-10KG-KEA 223 EUR
SIALW302902-10KG-K SIALW302902-1KG-K SIALW302902-25KG-K
D(-)-Sorbitol, Sigma-Aldrich®
D(-)-Sorbitol
Fórmula: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Ponto de ebulição: 295 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 94…98 °C
Densidade: 1,524 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004708
Número CAS: 50-70-4
EINECS: 200-061-5
Merck Index: 13,08797
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82054e8cfed2cf3e8b739c3cb816c4f91bd2735&vid=a084778ac67fbdf7e15478c0db755e78cf3d95c9&prid=web&clid=SAPDAM