Print…
D(-)-Sorbitol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
S1876-500G S1876-100G S1876-10KG S1876-10MG S1876-1KG S1876-5KG
SIALS1876-500GEA 52.9 EUR
SIALS1876-500G SIALS1876-100G SIALS1876-10KG SIALS1876-10MG SIALS1876-1KG SIALS1876-5KG
D(-)-Sorbitol, Sigma-Aldrich®
D(-)-Sorbitol
Fórmula: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Ponto de ebulição: 295 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 94…98 °C
Densidade: 1,524 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004708
Número CAS: 50-70-4
EINECS: 200-061-5
Merck Index: 13,08797
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82054e8cfed2cf3e8b739c3cb816c4f91bd2735&vid=a084778ac67fbdf7e15478c0db755e78cf3d95c9&prid=web&clid=SAPDAM