D(-)-Sorbitol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 50-70-4
Molecular Formula: C6H14O6
Formula Weight: 182.17
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 98-100°
Solubility: Soluble in water, methanol, acetone, DMF
Beilstein Reference: 1721899
Merck Reference: 14,8725
MDL No.: MFCD00004708
Fórmula:
HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH Ponto de ebulição: 295 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 98…100 °C Densidade: 1,524 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: >100 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004708 Número CAS: 50-70-4 EINECS: 200-061-5 Merck Index: 14,8725 |