D(-)-Manitol para determinação de ácido bórico, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.05983.0250
1.05983.1000
1.05983.0250EA
62.2
EUR
1.05983.0250
1.05983.1000
D(-)-Manitol para determinação de ácido bórico, Supelco®
D(-)-Manitol
Fórmula:
HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH Ponto de ebulição: 290…295 °C (4 hPa) Ponto de Fusão: 164…169 °C Densidade: 1,49 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064287 Número CAS: 69-65-8 EINECS: 200-711-8 Merck Index: 13,05769 |
|
Solubility | 213 g/l (25 °C) |
Melting Point | 164 - 169 °C |
Molar Mass | 182.17 g/mol |
Bulk Density | 400 - 500 kg/m3 |
Boiling Point | 290 - 295 °C (4 hPa) |
Vapor Pressure | (20 °C) |
Density | 1.49 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 410 °C |
Viscosity kinematic | (20 °C) not applicable |