D(-)-Manitol ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
33342.36
33342.A4
33342.36EA
83.4
EUR
33342.36
33342.A4
D(-)-Manitol ACS
D(-)-Manitol
CAS No.: 69-65-8
Molecular Formula: HOCH2(CHOH)4CH2OH
Formula Weight: 182.17
Physical Form: Crystalline
Density: 1.489
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 165-167°
Boiling Point: 290-295°/3.5mm
Solubility: Soluble in water, alcohol, pyridine, aniline. Insoluble in ether
Beilstein Reference: 1721898
Merck Reference: 14,5745
MDL No.: MFCD00064287
Fórmula:
HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH Ponto de ebulição: 290…295 °C (3,5 mmHg) Ponto de Fusão: 165…167 °C Densidade: 1,489 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064287 Número CAS: 69-65-8 EINECS: 200-711-8 Merck Index: 14,5745 |