Print…
(2S,3S)-(+)-2,3-Butanediol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (2S,3S)-Butane-2,3-diol, (S,S)-(+)-2,3-Butanediol, (2S,3S)-(+)-2,3-Butylene glykol, (S,S)-(+)-2,3-Dihydroxy butane, (2S,3S)-(+)-2,3-Dihydroxy butane, (S,S)-(+)-2,3-Butylene glykol, L(+)-2,3-Butanediol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
300349-1G 300349-500MG 300349-5G
SIAL300349-1GEA 153 EUR
SIAL300349-1G SIAL300349-500MG SIAL300349-5G
(2S,3S)-(+)-2,3-Butanediol, Sigma-Aldrich®
(2S,3S)-(+)-2,3-Butanediol
Fórmula: C₄H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 179 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063648
Número CAS: 19132-06-0