Print…
(2S,3S)-(+)-2,3-Butanediol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: (2S,3S)-Butane-2,3-diol, (S,S)-(+)-2,3-Butanediol, (2S,3S)-(+)-2,3-Butylene glykol, (S,S)-(+)-2,3-Dihydroxy butane, (2S,3S)-(+)-2,3-Dihydroxy butane, (S,S)-(+)-2,3-Butylene glykol, L(+)-2,3-Butanediol
247735000 247730025
ACRO247735000EA 76.7 EUR
ACRO247735000 ACRO247730025
(2S,3S)-(+)-2,3-Butanediol 99%
(2S,3S)-(+)-2,3-Butanediol
Fórmula: C₄H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 179…182 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,98 g/cm³
Ponto de Inflamação: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063648
Número CAS: 19132-06-0
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +12° to +14° (20°C, 589 nm) (neat)