(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Sinônimos:
D(-)-2,3-Butanediol, (2R,3R)-Butane-2,3-diol, (R,R)-(-)-2,3-Butylene glykol, (R,R)-(-)-2,3-Butanediol, (2R,3R)-(-)-2,3-Dihydroxy butane, (R,R)-(-)-2,3-Dihydroxy butane, (2R,3R)-(-)-2,3-Butylene glykol
L06586.03
L06586.06
L06586.03EA
74.2
EUR
L06586.03
L06586.06
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol ≥98%
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol
Purity: 98%
CAS No.: 24347-58-8
Molecular Formula: C4H10O2
Formula Weight: 90.12
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4315
Melting Point: 16°
Boiling Point: 179-180°
Beilstein Reference: 4290593
Merck Reference: 14,1568
Optical Rotation: -13° (neat)
MDL No.: MFCD00064267
Fórmula:
C₄H₁₀O₂ Ponto de ebulição: 179…180 °C Ponto de Fusão: 16 °C Densidade: 0,988 Ponto de Inflamação: 85 °C (185 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064267 Número CAS: 24347-58-8 EINECS: 246-186-9 Merck Index: 14,1568 |