Print…
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol 98+%, 99+% ee
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: D(-)-2,3-Butanediol, (2R,3R)-Butane-2,3-diol, (R,R)-(-)-2,3-Butylene glykol, (R,R)-(-)-2,3-Butanediol, (2R,3R)-(-)-2,3-Dihydroxy butane, (R,R)-(-)-2,3-Dihydroxy butane, (2R,3R)-(-)-2,3-Butylene glykol
217980010 217980050
ACRO217980010EA 62.8 EUR
ACRO217980010 ACRO217980050
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol 98+%, 99+% ee
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol
Fórmula: C₄H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 77,3…77.4 °C (10 mmHg)
Ponto de Fusão: 16 °C
Densidade: 0,98 g/cm³
Ponto de Inflamação: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064267
Número CAS: 24347-58-8
EINECS: 246-186-9
Merck Index: 13,01567
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4309 to 1.4329 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Enantiomeric excess ≥99.0 % (GC)
Specific optical rotation -12.5° to -13.5° (20°C, 589 nm) (neat)