Print…
(R)-(-)-1,2-Propanediol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (R)-(-)-1,2-Dihydroxy propane, (R)-(-)-1,2-Propylene glykol, (R)-Propane-1,2-diol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
540242-25G 540242-5G
SIAL540242-25GEA 188 EUR
SIAL540242-25G SIAL540242-5G
(R)-(-)-1,2-Propanediol, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-1,2-Propanediol
Fórmula: C₃H₈O₂
Número MDL : MFCD00066248
Número CAS: 4254-14-2