(R)-(-)-1,2-Propanediol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
(R)-(-)-1,2-Dihydroxy propane, (R)-(-)-1,2-Propylene glykol, (R)-Propane-1,2-diol
B21937.03
B21937.06
B21937.14
B21937.03EA
54.9
EUR
B21937.03
B21937.06
B21937.14
(R)-(-)-1,2-Propanediol ≥98%
(R)-(-)-1,2-Propanediol
Purity: 98%
CAS No.: 4254-14-2
Molecular Formula: C3H8O2
Formula Weight: 76.10
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.4320
Boiling Point: 186-188°
Beilstein Reference: 1718872
Merck Reference: 14,7855
Optical Rotation: -16.5° (neat)
MDL No.: MFCD00066248
Fórmula:
C₃H₈O₂ Peso Molecular: 76.1 g/mol Ponto de ebulição: 186…188 °C Densidade: 1.040 Ponto de Inflamação: 107 °C (224 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00066248 Número CAS: 4254-14-2 |