(S)-(+)-2-Hexanol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L10401.03
L10401.MD
L10401.03EA
156
EUR
L10401.03
L10401.MD
(S)-(+)-2-Hexanol ≥98%
(S)-(+)-2-Hexanol
Purity: 98%
CAS No.: 52019-78-0
Molecular Formula: C6H14O
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4140
Boiling Point: 137-138°
Beilstein Reference: 1718997
Optical Rotation: +10.5° (neat)
UN No.: 2282
MDL No.: MFCD00065955
Fórmula:
C₆H₁₄O Ponto de ebulição: 137…138 °C Densidade: 0,818 Ponto de Inflamação: 45 °C (113 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00065955 Número CAS: 52019-78-0 UN: 2282 ADR: 3,III |