Print…
(S)-(+)-2-Butanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: (S)-(+)-sec-Butyl alcohol, (S)-Butan-2-ol, (S)-(+)-sec-Butanol, (S)-(+)-Ethyl methyl carbinol, (S)-(+)-2-Hydroxy butane, (S)-(+)-Methyl ethyl carbinol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
237698-10G 237698-1G
SIAL237698-10GEA 560 EUR
SIAL237698-10G SIAL237698-1G
(S)-(+)-2-Butanol, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2-Butanol
Fórmula: C₄H₁₀O
Peso Molecular: 74.12 g/mol
Ponto de ebulição: 99
Ponto de Fusão: –114 °C
Densidade: 0.808 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064281
Número CAS: 4221-99-2
EINECS: 224-168-1
UN: 1120
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01540